Läs mer
4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine |
| CAS | 79932-20-0 |
| Molekylformel | C6H10N2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2S/c1-4(2)5-3-9-6(7)8-5/h3-4H,1-2H3,(H2,7,8) |
| LEDER | CC(C)c1csc(N)n1 |
| IUPAC-namn | 4-propan-2-yl-1,3-thiazol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.22 |
| Formel vikt | 142.0565 |