Läs mer
4-isopropyl-3-metylanilinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10304732
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10304732 10 g 10g
10215314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01749EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4534-11-6
Molekylformel C10H16ClN
Molekylvikt (g/mol) 185.70
MDL-nummer MFCD00156562
InChI-nyckel VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
IUPAC-namn 3-metyl-4-propan-2-ylanilin;hydroklorid
PubChem CID 2796270
Formel vikt 185.7
Procent renhet 95%