Läs mer
4'-Isopropylacetophenone, 97%
Produktkod. 11458977
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11458977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20581.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 645-13-6 | C11H14O | 162.23 g/mol
4'-isopropylacetofenon används som parfymmedel. Det används också som smak- och doftmedel. Indener erhålls från derivaten om denna förening i enstegssyntes med användning av en heterogen katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Isopropylacetofenon används som parfymmedel. Det används också som smak- och doftmedel. Indener erhålls från derivaten om denna förening i enstegssyntes med användning av en heterogen katalysator.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-13-6
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00048297
InChI-nyckel PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 12578
IUPAC-namn 1-(4-propan-2-ylfenyl)etanon
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Isopropylacetophenone
Densitet 0.97
Kokpunkt 238°C
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 25 g
Beilstein 2205694
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.