Läs mer
4'-isopropylacetofenon, 97 %
Produktkod. 11468977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468977 100 g 100g
11448977 5 g 5g
11458977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20581.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 645-13-6 | C11H14O | 162,23 g/mol
4'-isopropylacetofenon används som parfymmedel. Det används också som smak- och doftmedel. Indener erhålls från derivaten om denna förening i enstegssyntes med användning av en heterogen katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Isopropylacetofenon används som parfymmedel. Det används också som smak- och doftmedel. Indener erhålls från derivaten om denna förening i enstegssyntes med användning av en heterogen katalysator.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-13-6
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00048297
InChI-nyckel PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 12578
IUPAC-namn 1-(4-propan-2-ylfenyl)etanon
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Isopropylacetophenone
Densitet 0.97
Kokpunkt 238 °C
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 100 g
Beilstein 2205694
Löslighetsinformation Löslig i alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.