missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4′-Isopropylacetophenone, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32238150
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32238150 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32238150 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8413670010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4′-Isopropylacetophenone
CAS 645-13-6
Kokområde 119°C to 120°C/13.3 hPa
Densitet 0.970 g/cm³ at 20°C
Flampunkt > 110°C - (External MSDS)
Kvantitet 10 mL
Synonym 4′-Isopropylacetophenone, 4′-Isopropylacetophenone
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.