Läs mer
4'-isopropylacetofenon, TRC
Produktkod. 30394334
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394334 1 g
1 options
Produktkod. 30394334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8240651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Molekylformel C11 H14 O
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
LEDER CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-propan-2-ylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Formel vikt 162.1045