Läs mer
4-Isopropylaniline, 97%, Maybridge
Produktkod. 10634395
Change view
Amber Glass Bottle; 10g
Produktkod.
10634395 Amber Glass Bottle; 10g
1 options
Produktkod. 10634395 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00317EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
CAS Min % 97.0
Densitet 0.9890g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C9H13N
Linjär formel (CH3)2CHC6H4NH2
MDL-nummer MFCD00007900
Kvantitet 10 g
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
InChI-nyckel LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC-namn 4-propan-2-ylaniline
Molekylvikt (g/mol) 135.21
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
Formel vikt 135.21
Procent renhet 97%