Läs mer
4-isopropylanilin, 99 %
Produktkod. 11437606
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437606 100 g 100g
11427606 25 g 25g
11447606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14646.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135,21 g/mol
4-isopropylanilin användes vid hydroaminering av fenylacetylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-isopropylanilin användes vid hydroaminering av fenylacetylen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta från starka syror. Ljuskänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-88-7
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00007900
InChI-nyckel LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
IUPAC-namn 4-propan-2-ylanilin
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylaniline
Smältpunkt -63 °C
Densitet 0.989
Kokpunkt 226 °C till 228 °C
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 100 g
Beilstein 1930544
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,2620
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 135.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.