Läs mer
4-isopropylanilin, TRC
Produktkod. 30408643
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30408643 5 g
1 options
Produktkod. 30408643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8219755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
Molekylformel C9 H13 N
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenamine, 4-(1-methylethyl)-, Cumidine (6CI,7CI,8CI), 4-(1-Methylethyl)benzenamine, 1-Amino-4-isopropylbenzene, 4-(2-Propyl)aniline, 4-(Propan-2-yl)aniline, 4-Amino-1-isopropylbenzene, 4-Aminocumene, 4-Aminoisopropylbenzene, 4-Isopropylaniline, 4-Isopropylbenzenamine, 4-Isopropylphenylamine, NSC 7198, [4-(1-Methylethyl)phenyl]amine, p-Aminocumene, p-Cumidine, p-Isopropylaniline, β-(4-Aminophenyl)propane
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 4-propan-2-ylanilin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048