Läs mer
4-isopropylanisol, 95 %
Produktkod. 11448806
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448806 100 g 100g
11438806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16970.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 4132-48-3 | C10H14O | 150,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4132-48-3
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00015033
InChI-nyckel JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylanisole, 1-isopropyl-4-methoxybenzene, 4-methoxycumene, p-isopropylanisole, anisole, p-isopropyl, 2-4-methoxyphenyl propane, benzene, 1-methoxy-4-1-methylethyl, 1-methoxy-4-propan-2-yl benzene, p-methoxycumene, p-methoxyisopropylbenzene
PubChem CID 77783
IUPAC-namn 1-metoxi-4-propan-2-ylbensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylanisole
Densitet 0.935
Kokpunkt 212 °C till 213 °C
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 100 g
Beilstein 2080269
Formel vikt 150.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.