Läs mer
4-isopropylbensaldehyd, teknik. 90 %
Produktkod. 11497886
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497886 25 g 25g
11407896 100 g 100g
11417896 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14019.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-03-2
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00006953
InChI-nyckel WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
PubChem CID 326
ChEBI CHEBI:28671
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzaldehyde
Densitet 0.979
Kokpunkt 234°C to 235°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 25 g
Beilstein 636547
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,2621
IUPAC-namn 4-(propan-2-yl)bensaldehyd
Formel vikt 148.21
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.