Läs mer
4-Isopropylbenzene-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isopropylbenzene-1,3-diol |
| CAS | 23504-03-2 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Isopropylresorcinol, 4-(1-Methylethyl)-1,3-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11/h3-6,10-11H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C1=C(C=C(C=C1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |