Läs mer
4-Isopropylbenzeneboronic acid, 98+%
Produktkod. 11318436
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318436 1 g 1g
11328436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17459.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16152-51-5 | C9H13BO2 | 164.011 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16152-51-5
Molekylformel C9H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 164.011
MDL-nummer MFCD01074614
InChI-nyckel IAEUFBDMVKQCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylboronic acid, 4-isopropylbenzeneboronic acid, 4-isopropylphenyl boronic acid, 4-propan-2-ylphenyl boronic acid, p-isopropylphenylboronic acid, p-cumylboronic acid, 4-cumylboronic acid, 4-iso-propylphenyl boronic acid, 4-iso-propylphenylboronic acid
PubChem CID 2773480
IUPAC-namn (4-propan-2-ylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)C(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 142°C to 144°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2830262
Formel vikt 164.01
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.