Läs mer
4-isopropylbensensulfonamid, 97 %
Produktkod. 15465737
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465737 5 g 5g
15455737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32950.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 6335-39-3 | C9H13NO2S | 199,268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6335-39-3
Molekylformel C9H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 199.268
MDL-nummer MFCD00457071
InChI-nyckel WVOWEROKBOQYLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzenesulfonamide, p-cumenesulfonamide, 4-1-methylethyl benzenesulfonamide, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, 4-i-propyl benzenesulfonamide, 4-methylethyl benzenesulfonamide, p-isopropylbenzenesulfonamide, 4-isopropylbenzenesulphonamide, 4-iso-propylbenzenesulfonamide, 4-isopropyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 232314
IUPAC-namn 4-propan-2-ylbensensulfonamid
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzenesulfonamide
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.