Läs mer
4-isopropylbensensulfonylklorid, 96 %
Produktkod. 11378425
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378425 5 g 5g
11388425 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10428.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 54997-90-9 | C9H11ClO2S | 218,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54997-90-9
Molekylformel C9H11ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.70
MDL-nummer MFCD00041510
InChI-nyckel CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropylbenzenesulfonylchloride, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropyl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropyl-benzenesulfonyl chloride, 4-propan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzensulfonylchloride, 4-isopropylphenylsulfonyl chloride, p-isopropylbenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734882
IUPAC-namn 4-propan-2-ylbensensulfonylklorid
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.22
Kokpunkt 142°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.539
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1103862
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 218.7
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.