Läs mer
4-Isopropylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isopropylbenzoic acid |
| CAS | 536-66-3 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| MDL-nummer | MFCD00002564 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1C(C)C)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.20 |
| Procent renhet | 98% |