Läs mer
4-isopropylbensoesyra, 98+%
Produktkod. 10538902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10538902 5 g Glasflaska 5g
10607854 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10538902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.96 SEK
    504.65 SEK / 5g
    Save 57.31 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 536-66-3 | C10H12O2 | 164,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-66-3
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00002564
InChI-nyckel CKMXAIVXVKGGFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzoic acid, cuminic acid, cumic acid, p-isopropylbenzoic acid, 4-1-methylethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, p-isopropyl, p-cumic acid, 4-isopropyl benzoic acid
PubChem CID 10820
ChEBI CHEBI:28122
IUPAC-namn 4-propan-2-ylbensoesyra
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzoic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116,0 °C till 120,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHC6H4COOH
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 2608
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: sparsamt löslig
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Isopropylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.