Läs mer
4-isopropylbensonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isopropylbenzonitrile |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Linjär formel | (CH3)2CHC6H4CN |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 145.2 |
| Procent renhet | 95% |