Läs mer
4-isopropylbensonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10406482
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10406482 10 g 10g
10279924 5 g 5g
10128264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10406482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00932EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 13816-33-6
Molekylformel C10H11N
Molekylvikt (g/mol) 145.205
MDL-nummer MFCD00052966
InChI-nyckel YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 26289
IUPAC-namn 4-propan-2-ylbensonitril
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzonitrile
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHC6H4CN
Kvantitet 10 g
Formel vikt 145.2
Procent renhet 95%