Läs mer
4-isopropylbensoylklorid, 97 %
Produktkod. 15497677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497677 1 g 1g
15407687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36645.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21900-62-9 | C10H11ClO | 182,647 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21900-62-9
Molekylformel C10H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 182.647
MDL-nummer MFCD03424703
InChI-nyckel LBSYWDTVBUZMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzoyl chloride, 4-1-methylethyl benzoyl chloride, 4-isopropyl-benzoyl chloride, 4-iso-propyl-benzoyl chloride, 4-1-methylethyl-benzoyl chloride, 4-propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-1-methylethyl, p-isopropylbenzoyl chloride, rho-isopropylbenzoyl chloride, 4-isopropyl benzoyl chloride
PubChem CID 2759486
IUPAC-namn 4-propan-2-ylbensoylklorid
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzoyl chloride
Färg Gult
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 182.65
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.