Läs mer
4-Isopropylbenzyl chloride, 95%
Produktkod. 11312657
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312657 5 g 5g
11302657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11839.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-18-5 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-18-5
Molekylformel C10H13Cl
Molekylvikt (g/mol) 168.664
MDL-nummer MFCD00018885
InChI-nyckel CYAKWEQUWJAHLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-isopropylbenzene, p-cymene, 7-chloro, p-isopropylbenzyl chloride, 7-chloro-p-cymene, 4-isopropylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1-methylethyl, 1-chloromethyl-4-propan-2-yl benzene, p-isopropyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methylethyl
PubChem CID 74916
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-4-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylbenzyl chloride
Densitet 1.02
Kokpunkt 119°C to 120°C (35 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 907207
Formel vikt 168.67
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Isopropylbenzyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropylbenzyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.