Läs mer
4-(isopropylkarbamoyl)bensenboronsyra, 95 %
Produktkod. 15460216
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460216 250 mg 250mg
15439697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52925.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 397843-67-3 | C10H14BNO3 | 207,036 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 397843-67-3
Molekylformel C10H14BNO3
Molekylvikt (g/mol) 207.036
MDL-nummer MFCD04039353
InChI-nyckel GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773475
IUPAC-namn [4-(propan-2-ylkarbamoyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 162 °C till 167 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 207.04
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.