Läs mer
4-isopropylcinnaminsyra, övervägande trans, 98+%
Produktkod. 11412148
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11412148 25 g 25g
11402148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15156.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 3368-21-6 | C12H14O2 | 190,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3368-21-6
Molekylformel C12H14O2
Molekylvikt (g/mol) 190.24
MDL-nummer MFCD00016544
InChI-nyckel SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Synonym 4-isopropylcinnamic acid, 3-4-isopropylphenyl acrylic acid, p-isopropylcinnamic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, cinnamic acid, p-isopropyl, 2-propenoic acid, 3-4-1-methylethyl phenyl, 2e-3-4-propan-2-yl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, e-3-4-isopropyl-phenyl-acrylic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 719753
IUPAC-namn (E)-3-(4-propan-2-ylfenyl)prop-2-ensyra
LEDER CC(C)C1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylcinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt 157 °C till 161 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2046679
Formel vikt 190.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.