Läs mer
4-Isopropylcyclohexanone, 96%
Produktkod. 11392756
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392756 2 g 2g
11302766 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08863.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5432-85-9 | C9H16O | 140.23 g/mol
4-isopropylcyklohexanon används för att framställa 4-isopropylcyklohexanonoxim. Det används också vid syntes av dihydroindol-2-oner som agonister och antagonistligander vid nociceptinreceptorn. Vidare används det vid framställning av beta-alaninderivat, som fungerar som oralt tillgängliga glukagonreceptorantagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-isopropylcyklohexanon används för att framställa 4-isopropylcyklohexanonoxim. Det används också vid syntes av dihydroindol-2-oner som agonister och antagonistligander vid nociceptinreceptorn. Vidare används det vid framställning av beta-alaninderivat, som fungerar som oralt tillgängliga glukagonreceptorantagonister.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. reduktionsmedel och plaster.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5432-85-9
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.23
MDL-nummer MFCD00043479
InChI-nyckel FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 79488
IUPAC-namn 4-propan-2-ylcyklohexan-1-on
LEDER CC(C)C1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylcyclohexanone
Kokpunkt 94°C to 96°C (17 mmHg)
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 2 g
Beilstein 1236952
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 140.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.