Läs mer
4-Isopropylphenol, 98%
Produktkod. 10276130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5g
Produktkod. 10276130
Brand: Thermo Scientific Acros 174511000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-89-8
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00002372
InChI-nyckel YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC-namn 4-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59.0°C to 62.0°C
Kokpunkt 212.0°C to 212.4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHC6H4OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,505
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
Formel vikt 136.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.