Läs mer
4-isopropylfenol, 98 %
Produktkod. 11415227
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415227 250 g 250g
11405227 50 g 50g
11324709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22620.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136,194 g/mol
4-isopropylfenol användes vid syntes av vinylföreningar. Det används som smak& doftmedel i kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-isopropylfenol användes vid syntes av vinylföreningar. Det används som smak& doftmedel i kosmetika.
Löslighet Något löslig i vatten
, löslig i etanol och etyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-89-8
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00002372
InChI-nyckel YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC-namn 4-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenol
Smältpunkt 59 °C till 61 °C
Kokpunkt 211 °C till 212 °C
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2430
Beilstein 1363564
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, löslig i etanol och etyleter.
Formel vikt 136.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.