Läs mer
4-isopropylfenol, 98 %
Produktkod. 13418428 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13418428 1 kg Glasflaska 1kg
10092130 5 g Glasflaska 5g
10276130 100 g Glasflaska 100g
10032110 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13418428 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174510010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-89-8
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00002372
InChI-nyckel YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC-namn 4-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59,0 °C till 62,0 °C
Kokpunkt 212,0 °C till 212,4 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHC6H4OH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06,505
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: löslig i 10% natriumhydroxid, löslig i alkohol och etrar
Formel vikt 136.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin massa eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.