Läs mer
4-isopropylfenol, TRC
Produktkod. 30402675
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402675 50 g
30394563 250 g
30392329 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87271050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-89-8
Molekylformel C9 H12 O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Synonym 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Phenol, 4-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, p-isopropyl- (8CI), 4-(Propan-2-yl)phenol, 4-Isopropylphenol, Australol, NSC 1888, p-Cumenol, p-Isopropylphenol
IUPAC-namn 4-propan-2-ylfenol
LEDER CC(C)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Formel vikt 136.0888