Läs mer
(4-isopropylfenoxi)acetylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347569
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347569 5 g 5g
11337569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28036.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 223128-33-4 | Molekylformel: C11H13ClO2 | Molekylvikt: 212,673 g/mol
Används som primär och sekundär intermediär för läkemedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Används som primär och sekundär intermediär för läkemedel.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig, förvara bort vatten/fukt. Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 223128-33-4
Molekylformel C11H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 212.673
MDL-nummer MFCD02628421
InChI-nyckel YGVLHWFQKYVLFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenoxy acetyl chloride, 2-4-isopropylphenoxy acetyl chloride, acmc-1cokt, 4-iso propyl phenoxy acetyl chloride, 4-isopropyl-phenoxy-acetyl chloride, 4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, 2-4-methylethyl phenoxy acetyl chloride, 2-4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, acetyl chloride, 4-1-methylethyl phenoxy, acetyl chloride,2-4-1-methylethyl phenoxy
PubChem CID 21209244
IUPAC-namn 2-(4-propan-2-ylfenoxi)acetylklorid
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride
Brytningsindex 1.5195
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 212.67
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.