Läs mer
4-isopropylfenoxyättiksyra, 98+%
Produktkod. 11394454
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394454 25 g 25g
11384454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01101.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 1643-16-9 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1643-16-9
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00014364
InChI-nyckel FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
PubChem CID 137131
IUPAC-namn 2-(4-propan-2-ylfenoxi)ättiksyra
LEDER CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Smältpunkt 85 °C till 87 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2261017
Formel vikt 194.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.