Läs mer
4-Isopropylphenyl isothiocyanate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327816
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327816 2 g 2g
11337816 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12949.04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89007-45-4
Molekylformel C10H11NS
Molekylvikt (g/mol) 177.27
MDL-nummer MFCD00022060
InChI-nyckel SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densitet 1.03
Kokpunkt 154°C to 155°C (20 mmHg)
Brytningsindex 1.605
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 3240731
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 177.27
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.