Läs mer
4-isopropylfenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10459454
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10459454 5 g 5g
10344682 1 g 1g
10704773 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10459454 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01635DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 89007-45-4
Molekylformel C10H11NS
Molekylvikt (g/mol) 177.27
MDL-nummer MFCD00022060
InChI-nyckel SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-propan-2-ylbensen
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densitet 1.0300g/mL
Analysprocentintervall 95%+
Linjär formel (CH3)2CHC6H4NCS
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.27
Procent renhet 95%