Läs mer
4-isopropylfenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isopropylphenyl isothiocyanate |
| Densitet | 1.0300g/mL |
| Analysprocentintervall | 95%+ |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | (CH3)2CHC6H4NCS |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 177.27 |
| Procent renhet | 95% |