Läs mer
4-Isopropylphenylacetic acid, 98+%
Produktkod. 11361817
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361817 1 g 1g
11371817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05071.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4476-28-2 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4476-28-2
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00041035
InChI-nyckel RERBQXVRXYCGLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylacetic acid, 2-4-isopropylphenyl acetic acid, 4-isopropylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-1-methylethyl, 2-4-propan-2-yl phenyl acetic acid, p-isopropyl phenyl acetic acid, 4-isopropyl-phenyl-acetic acid, 4-propan-2-yl phenyl acetic acid, 2-4-methylethyl phenyl acetic acid, 4-isopropylphenylaceticacid
PubChem CID 78230
IUPAC-namn 2-(4-propan-2-ylfenyl)ättiksyra
LEDER CC(C)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenylacetic acid
Smältpunkt 51°C to 52°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2328756
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.