Läs mer
4-isopropylfenyleddiksyra, TRC
Produktkod. 30404700
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404700 500 mg
30392539 100 mg
30394832 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI873913500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4476-28-2
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.22
IUPAC-namn 2-(4-propan-2-ylfenyl)ättiksyra
LEDER CC(C)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenylacetic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)10-5-3-9(4-6-10)7-11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 178.0994