Läs mer
4-Isopropylfenylacetonitril, 98+%
Produktkod. 11392956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392956 5 g 5g
11382956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10715.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4395-87-3 | C11H13N | 159,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4395-87-3
Molekylformel C11H13N
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00040892
InChI-nyckel RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylacetonitrile, 2-4-isopropylphenyl acetonitrile, 4-isopropylphenyl acetonitrile, 2-4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem17248, acmc-20ai20, 2-4-propan-2-ylphenyl acetonitrile, 2-4-methylethyl phenyl ethanenitrile
PubChem CID 138222
IUPAC-namn 2-(4-propan-2-ylfenyl)acetonitril
LEDER CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenylacetonitrile
Kokpunkt 150 °C (25 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 155941
Formel vikt 159.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.