Läs mer
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10175940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10175940 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10175940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS 118427-29-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 217°C
Färg Beige to White or Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H14N2
Linjär formel (CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
MDL-nummer MFCD00013461
Kvantitet 5 g
Synonym 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
InChI-nyckel ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
IUPAC-namn (4-propan-2-ylphenyl)hydrazine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 150.23
PubChem CID 2733248
Formel vikt 186.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder or Flakes