Läs mer
4-isopropylfenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11439603
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439603 5 g 5g
11429603 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12416.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 118427-29-5 | C9H14N2 | 150,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118427-29-5
Molekylformel C9H14N2
Molekylvikt (g/mol) 150.23
MDL-nummer MFCD00013461
InChI-nyckel ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
PubChem CID 2733248
IUPAC-namn (4-propan-2-ylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt 203 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 186.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.