Läs mer
4-isopropylfenylhydrazin, hydroklorid, TRC
Produktkod. 30392950
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30392950 10 g
1 options
Produktkod. 30392950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87289010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride
CAS 118427-29-5
Molekylformel C9 H14 N2 . Cl H
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
IUPAC-namn (4-propan-2-ylfenyl) hydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 186.68
Formel vikt 186.0924