Läs mer
4-isopropylpyrimidin-5-boronsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15449887
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449887 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15449887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53118.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 913835-27-5 | C7H11BN2O2 | 165,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid
CAS 913835-27-5
Smältpunkt 104 °C till 109 °C
Molekylformel C7H11BN2O2
MDL-nummer MFCD08235084
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-isopropylpyrimidine-5-boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-ylboronic acid, 4-isopropyl-5-pyrimidineboronic acid, 4-propan-2-yl pyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-209r8y, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronicacid, boronicacid, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, boronicacid,b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl-boronic acid
InChI-nyckel SMZXLPHORPDPKW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C1=NC=NC=C1B(O)O
IUPAC-namn (4-propan-2-ylpyrimidin-5-yl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 165.99
PubChem CID 44119845
Formel vikt 165.99
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.