Läs mer
4-isopropyltioxanthon, TRC
Produktkod. 17984335
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984335 50 mg
17961345 100 mg
17941785 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17984335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87350550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83846-86-0
Molekylformel C16 H14 O S
Molekylvikt (g/mol) 254.35
Synonym 4-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropyl-9-thioxanthone, 4-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropylthioxanthone
IUPAC-namn 4-propan-2-ylthioxanthen-9-ett
LEDER CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Isopropylthioxantone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Formel vikt 254.0765