Läs mer
4-Isothiocyanatophenyl Alpha-Nigeroside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isothiocyanatophenyl alpha-Nigeroside |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Isothiocyanatophenyl alpha-Nigeroside |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19H25NO11S |
| Synonym | 4-Isothiocyanatophenyl 3-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO11S/c21-5-10-12(23)14(25)15(26)18(29-10)31-17-13(24)11(6-22)30-19(16(17)27)28-9-3-1-8(2-4-9)20-7-32/h1-4,10-19,21-27H,5-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](OC3=CC=C(N=C=S)C=C3)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-isothiocyanatophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |