Läs mer
4-isotiocyanatatofenyl b-D-glucopyrananosid >80 %, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Isothiocyanatophenyl beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 20581-41-3 |
| Molekylformel | C13H15NO6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ß-D-Glucopyranosylphenyl 4-Isothiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)N=C=S)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-(4-isotiocyanatofenoxy)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.33 |
| Formel vikt | 313.062 |