Läs mer
4-Keto 13-cis-Retinoic Acid-d3, TRC
Produktkod. 30399545
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399545 1 mg
30389396 0.5 mg
30402081 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK2049721MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185241-31-9
Molekylformel C20H23D3O3
Molekylvikt (g/mol) 317.44
Synonym 3,7-Dimethyl-9-(4-keto-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2Z,4E,6E,8E-nonatetranenoic Acid-d3, 4-Oxoisotretinoin-d3, Ro 22-6595-d3, 4-Oxoretinoic Acid-d3
IUPAC-namn 9-[6,6-dimethyl-3-oxo-2-(trideuteriomethyl)cyclohexen-1-yl]-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
LEDER O=C1CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C\C(O)=O)=C1C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Keto 13-cis-Retinoic Acid-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/i3D3
Formel vikt 317.207