Läs mer
4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 97%
Produktkod. 10049632 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10049632 1 g Glass bottle 1g
10495603 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10049632 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122890010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13414-95-4
Molekylformel C8H8OS
Molekylvikt (g/mol) 152.21
MDL-nummer MFCD00005861
InChI-nyckel GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
IUPAC-namn 6,7-dihydro-5H-1-benzothiophen-4-one
LEDER C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34°C to 40°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 120°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5895 to 1.5915
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Low Melting Solid or Liquid After Melting
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.