Läs mer
4-Keto 9-cis retinsyra, TRC
Produktkod. 30407299
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30407299 2.5 mg 2.5mg
30394962 5 mg -
30393949 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30407299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK2049602.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150737-18-1
Molekylformel C20 H26 O3
Molekylvikt (g/mol) 314.42
Synonym BAL10088, BAL0010088-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
IUPAC-namn (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetyl-3-oxocyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenosyra
LEDER C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Keto 9-cis Retinoic Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7-,15-13+
Formel vikt 314.1882