Läs mer
4-Keto Retinol (~90%), TRC
Produktkod. 30394924
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394924 5 mg
30396654 50 mg
30394726 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30394924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK2050005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62702-55-0
Molekylformel C20 H28 O2
Molekylvikt (g/mol) 300.44
Synonym Retin-4-one, 15-hydroxy-, 2-Cyclohexen-1-one, 3-(9-hydroxy-3,7-dimethyl-1,3,5,7-nonatetraenyl)-2,4,4-trimethyl- (6CI), Retinol, 4-oxo- (9CI), 15-Hydroxyretin-4-one, 4-Oxoretinol, all-trans-4-Oxoretinol, 4-Ketoretinol
IUPAC-namn 3-[(1E,3E,5E,7E)-9-hydroxy-3,7-dimethylnona-1,3,5,7-tetraenyl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
LEDER C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-Ketoretinol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H28O2/c1-15(7-6-8-16(2)12-14-21)9-10-18-17(3)19(22)11-13-20(18,4)5/h6-10,12,21H,11,13-14H2,1-5H3/b8-6+,10-9+,15-7+,16-12+
Formel vikt 300.2089
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.