Läs mer
4-Ketopimelsyra, 98 %
Produktkod. 10774441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774441 25 g Glasflaska 25g
10163070 5 g Glasflaska 5g
10580584 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122880250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
CAS: 502-50-1 | C7H10O5 | 174,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-50-1
Molekylformel C7H10O5
Molekylvikt (g/mol) 174.15
MDL-nummer MFCD00002798
InChI-nyckel UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95084
IUPAC-namn 4-oxoheptandisyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ketopimelic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142,0 °C till 144,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 804
Synonym 4-ketopimelic acid, 4-oxopimelic acid, 4-ketopimelic, .gamma.-ketopimelic acid, heptanedioic acid, 4-oxo, acmc-20amfs, pimelic acid, 4-keto, heptanedioic acid,4-oxo, 4-oxoheptanedioic acid
Formel vikt 174.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ketopimelic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.