Läs mer
Heidolph™ 4 L uppvärmningsblock med rund botten
Produktkod. 15845421 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
260 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
15845421 260 °C
1 options
Produktkod. 15845421 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058007800
Beräknad leverans: 16-11-2026
Detta Heat-On Block är lämpligt för applikationer när uppvärmning av en rundbottnad kolv är nödvändig.
  • För att mäta exakt med en temperatursensor finns ett litet hål på ena sidan av Heat-On Blocket
  • För bekväm och säker transport av Heat-On-blocken - speciellt i varmt tillstånd - finns tillvalslyfthandtag separat tillgängliga
  • För en effektiv reaktion utan förlust av media, rekommenderas att använda lösningsmedelsvolymer på upp till 2 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
För användning med (utrustning) 4 L rundbottnad kolv
För användning med (applikation) Uppvärmning av glas
Temperatur (metrisk) 260 °C