Läs mer
Gilac™ Modulärt hyllsystem i 4 nivåer med hyllinsatser
Produktkod. 17968461
Change view
Mått (L x B x H):
900 x 560 x 1800 mm
1320 x 560 x 1800 mm
1740 x 560 x 1800 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H)
17968461 900 x 560 x 1800 mm
17948461 1320 x 560 x 1800 mm
17958461 1740 x 560 x 1800 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17968461 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G194002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8620.50 SEK
    6072.38 SEK / Paket med 1
    Save 2548.12 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Modulärt hyllsystem med 4 nivåer med hyllinsatser är idealiskt för kylrum, restaurangförvaring, centralkök eller andra sanitära förvaringskrav.
  • Modulärt hyllsystem i 4 nivåer med löstagbara hyllinsatser.
  • Multifunktionshyllor idealiska för kylrum, restaurangförvaring, centralkök eller andra sanitära förvaringskrav.
  • Duralinox ram, 20 mikron anodiserad aluminium.
  • Frostbeständighet upp till -40 °C.
  • Utrustad med enkel rengöring, avtagbara, slitstarka och maskintvättbara inlägg.
  • Hylldjup 56 cm, lämplig för Gastronorm och 600 x 400 mm behållare.
  • Fullt åtkomlig från båda sidor då ingen korsad stag krävs.
  • Nivåerna kan enkelt justeras tack vare förborrade hål var 150:e mm för optimal förvaring.
  • Snabb och enkel montering, inga verktyg behövs.
  • Kompositinsatser medföljer för att justera nivån.
  • Extremt stabil förvaringshylla.
  • Max belastning: 175 kg per nivå (med jämnt fördelad belastning).
  • Hyllsystem tillverkat i Frankrike, överensstämmer med standarder för livsmedelssäkerhet, NF Hygiène Alimentaire och NSF Godkänd matutrustning .
  • Finns i 3 storlekar för optimal förvaring: 87 cm (G194002), 132 cm (G194003) och 174 cm (G194004).
  • Praktisk passage mellan enheterna: 84 cm (ref G194002), 126 cm (G194003) och 168 cm (G194004).
Specifikationer
Produkttyp Hylla
Färg Grå
Material Krom stål
Mått (L x B x H) 900 x 560 x 1800 mm
För användning med (applikation) Multifunktionshyllor
För användning med (utrustning) Gastronorm, 600 x 400 mm Fack
Inkluderar Hyllinsatser
Antal hyllor 4
Bredd (engelska) 22 tum
Med hjul Nej
Bredd (metrisk) 560 mm